SAB4200006
Anti-TDP-43 (N-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ALS10, Anti-TARDBP, Anti-TARDP43, Anti-Tar DNA binding protein 43
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~43 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using human or mouse kidney
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HepG2 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using HepG2 cell lysates
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TARDBP(23435)
mouse ... Tardbp(230908)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunuprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200006-200UL | 4061838033901 |
SAB4200006-25UL |