T1705
Anti-TDP-43 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ALS10, Anti-TARDBP, Anti-TARDP43, Anti-Tar DNA binding protein 43
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~43 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using rat, mouse or human kidney
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using human U2OS cell lysates
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TARDBP(23435)
Descrição geral
Especificidade
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)