I2519
Monoclonal Anti-Interleukin-8 antibody produced in mouse
clone 6217, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-CXCL8, Anti-IL-8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6217, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 25 μg/mL using using calcium ionophore- and PMA-stimulated human peripheral blood mononuclear cells
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL8(3576)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?