SAB4200005
Anti-UVRAG antibody ,Mouse monoclonal
clone UVRAG-11, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-DHTX, Anti-UV radiation resistance-associated gene protein, Anti-p63
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
UVRAG-11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~90 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human G361 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UVRAG(7405)
mouse ... Uvrag(78610)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)