SAB3701454
Monoclonal Anti-EBI-3-Biotin antibody produced in mouse
clone V1.4C4.22, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-EBV-induced gene 3 protein, Anti-Epstein-Barr virus-induced gene 3 protein, Anti-IL-27 subunit beta, Anti-IL-27B, Anti-Mesothelian
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
V1.4C4.22, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... EBI3(50498)
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)