SAB3701277
Anti-Human IgG (Fc specific), highly cross adsorbed-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ALP, Alk Phos
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
propriedades físicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1