Documentos Principais
SAB3500414
Sigma-Aldrich
Anti-IKKγ antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FIP3, Anti-IKKg / NEMO, Anti-NEMO
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 52 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IKBKG(8517)
Imunogênio
IKK gamma antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids 400 to 416 of human IKK gamma, which are identical to those of mouse homologue.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500414.
forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Beibei Fu et al.
Cell death & disease, 11(9), 803-803 (2020-09-27)
Acute liver failure (ALF) is a rare but life-threatening systemic disorder. The innate immune regulation has an important role in this process; however, the specific mechanisms are not completely clear. Using the LPS + D-GalN-induced ALF mouse model, we found that the