SAB2702170
Monoclonal Anti-GPX7 antibody produced in mouse
Sinônimo(s):
GPX6, GPx-7, GSHPx-7, NPGPx
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2704
monoclonal
forma
liquid
peso molecular
18 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GPX7(2882)
Imunogênio
Aplicação
For IHC-P: Use at a dilution of 1:200-1:500
For WB: Use at a dilution of 1:500-1:2000
Optimal dilutions/concentrations should be determined by the researcher.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade