SAB2900383
Anti-SFRP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
frza, sarp2, secreted frizzled related protein, sfrp-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SFRP1(6422)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The encoded protein by SFRP1 gene has a cysteine-rich domain similar to the WNT-binding site of Frizzled receptors. It belongs to the WNT pathway. This gene is located on human chromosome 8p12–11.1.
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)