1468400100
Water
Purified, pH 5-7, suitable for microbiological culture, USP 71
Sinônimo(s):
Water
About This Item
Produtos recomendados
product name
Água, pH 5.0-7.0
Agency
USP 71
Nível de qualidade
Características
ready-to-use
técnica(s)
microbiological culture: suitable
Impurezas
<1000 cfu/mL bacteria
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5.0-7.0
pb
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Apart from above, purified water finds its application in:
- Cleaning of non-parenteral production equipment′s.
- Input for WFI production.
- Non-sterile tests and assays.
- Preparation of Bulk Chemicals.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available