SAB2702145
Monoclonal Anti-ESR2 antibody produced in mouse
Sinônimo(s):
ESRB, ESTRB, Erb, NR3A2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14C8
monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
58-60 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, monkey
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1:1000-1:10000
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ESR2(2100)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)