MABE290
Anti-Estrogen Receptor β Antibody, clone 9.88
clone 9.88, from mouse
Sinônimo(s):
Estrogen receptor beta, ER-beta, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9.88, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ESR2(2100)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Estrogen Receptor β in PC-12 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
PC-12 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2