SAB2100064
Anti-ADRB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-β1AR, Anti-ADRB1R, Anti-Adrenergic, β-1-, receptor, Anti-B1AR, Anti-RHR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
51 kDa
reatividade de espécies
pig, rat, mouse, human
embalagem
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADRB1(153)
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)