Key Documents
SAB2109000
Sigma-Aldrich
Anti-ADRB1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ADRB1R, B1AR, BETA1AR, RHR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
52 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human, rabbit
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADRB1(57396)
Descrição geral
ADRB1 is a beta-adrenergic receptors mediate the catecholamine-induced activation of adenylate cyclase through the action of G proteins. This receptor binds epinephrine and norepinephrine with approximately equal affinity. It mediates Ras activation through G(s)-alpha- and cAMP-mediated signaling.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human ADRB1
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: SDDDDDDVVGATPPARLLEPWAGCNGGAAADSDSSLDEPCRPGFASESKV
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide