SAB4500090
Anti-ADARB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
RNA-editing deaminase 1, RNA-editing enzyme 1, dsRNA adenosine deaminase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 80 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADARB1(104)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 481-530
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?