Documentos Principais
SAB1408137
Sigma-Aldrich
Anti-ZNRF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp434E229, FLJ14846, MGC15430, NIN283
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~23.8 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZNRF1(84937)
Descrição geral
In a study identifying genes in rat that are upregulated in response to nerve damage, a gene which is highly expressed in ganglia and in the central nervous system was found. The protein encoded by the rat gene contains both a zinc finger and a RING finger motif and is localized in the endosome/lysosome compartment, indicating that it may be involved in ubiquitin-mediated protein modification. The protein encoded by this human gene is highly similar in sequence to that encoded by the rat gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ZNRF1 (NP_115644.1, 1 a.a. ~ 227 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGGKQSTAARSRGPFPGVSTDDSAVPPPGGAPHFGHYRTGGGAMGLRSRSVSSVAGMGMDPSTAGGVPFGLYTPASRGTGDSERAPGGGGSASDSTYAHGNGYQETGGGHHRDGMLYLGSRASLADALPLHIAPRWFSSHSGFKCPICSKSVASDEMEMHFIMCLSKPRLSYNDDVLTKDAGECVICLEELLQGDTIARLPCLCIYHKSCIDSWFEVNRSCPEHPAD
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1