Documentos Principais
SAB1403082
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MGEA5, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ11229, FLJ23355, KIAA0679, MEA5, NCOAT, OGA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36.45 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MGEA5(10724)
Descrição geral
The dynamic modification of cytoplasmic and nuclear proteins by O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) addition and removal on serine and threonine residues is catalyzed by OGT (MIM 300255), which adds O-GlcNAc, and MGEA5, a glycosidase that removes O-GlcNAc modifications (Gao et al., 2001 [PubMed 11148210]).[supplied by OMIM
Imunogênio
MGEA5 (NP_036347, 823 a.a. ~ 916 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SFHEEQEVLPETFLANFPSLIKMDIHKKVTDPSVAKSMMACLLSSLKANGSRGAFCEVRPDDKRILEFYSKLGCFEIAKMEGFPKDVVILGRSL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1