Key Documents
SAB1306131
Sigma-Aldrich
ANTI-VE CADHERIN (CDH5) (N-TERM) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
7B4 antigen, CDH5, CD_antigen=CD144, Cadherin-5, Vascular endothelial cadherin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
87528 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:2000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH5(1003)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Cunjin Wu et al.
Biomedical reports, 5(2), 243-247 (2016-07-23)
Accumulating evidence has established that periodontitis was an independent risk factor for coronary heart disease (CAD). Porphyromonus gingivalis (P. gingivalis), a major periodontal pathogen, has already been shown to have a significant role in the inflammatory response of CAD in