Documentos Principais
SAB1305514
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-MOUSE IRGM1 (C-TERMINAL) antibody produced in mouse
clone 403CT8.5.5, crude ascites, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Ifi1, Iigp3, Immunity-related GTPase family M protein 1, Irgm, Irgm1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
403CT8.5.5, monoclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
mouse
técnica(s):
western blot: 1:1000-1:16000
citations:
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
crude ascites
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
403CT8.5.5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
46552 Da
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: 1:1000-1:16000
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Irgm1(15944)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)