S9995
Recombinant SARS-CoV-2 nucleocapsid protein
Sinônimo(s):
2019-nCoV, SARS CoV2 NP, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, coronavirus Nucleoprotein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
Ensaio
95% (SDS-PAGE)
forma
frozen liquid
peso molecular
~48 kDa
contém
0.025% sodium azide
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.5 mg/mL protein (Lowry method)
técnica(s)
ELISA: suitable
lateral flow assay: suitable
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
forma física
Código de classe de armazenamento