S8884
Safranin O
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinônimo(s):
Basic Red 2, Cotton Red, Gossypimine, Safranin T, Safranin Y or A
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Safranin O, certified by the BSC, certified by the Biological Stain Commission
grau
certified by the Biological Stain Commission
Agency
certified by the BSC
Formulário
powder
composição
Dye content, ≥80%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
green to very dark green
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
chave InChI
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Adequação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?