S8629
Sulfatase from Patella vulgata (keyhole limpet)
Type V, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥5 units/mg solid
Sinônimo(s):
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type V
forma
essentially salt-free, lyophilized powder
atividade específica
≥5 units/mg solid
atividade externa
β-Glucuronidase ≤2 unit/mg solid
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Definição da unidade
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3