S5049
Monoclonal Anti-S100A6 antibody produced in mouse
clone CACY-100, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-Calcyclin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CACY-100, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rat, bovine, human, pig, goat, lizard, canine
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native preparations
indirect immunofluorescence: 1:4,000 using bovine tongue frozen sections
western blot: suitable using denatured-reduced preparations
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S100A6(6277)
rat ... S100a6(85247)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?