S4047
Anti-S6 Kinase antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-p70S6k
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen 70 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using mouse NIH 3T3 fibroblast cell extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPS6KB1(6198)
mouse ... Rps6kb1(72508)
rat ... Rps6kb1(83840)
Descrição geral
Anti-S6 Kinase reacts specifically with S6 kinase (70 kDa) in human, rat and mouse.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)