MABS82
Anti-phospho-p70 S6 Kinase (Thr389) Antibody, clone 10G7.1
clone 10G7.1, from mouse
Sinônimo(s):
Ribosomal protein S6 kinase beta-1, S6K-beta-1, S6K1, 70 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, Short name=P70S6K1, p70-S6K 1, Ribosomal protein S6 kinase I, Serine/threonine-protein kinase 14A, p70 ribosomal S6 kinase alpha, p70 S6 kinase alpha, p70 S6K-alp
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10G7.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr389)
Informações sobre genes
human ... RPS6KB1(6198)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected p70 S6 Kinase on 10 µg of untreated and serum treated NIH/3T3 cell lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Untreated and serum treated NIH/3T3 cell lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1