S3396
Monoclonal Anti-Spectrin (α and β) antibody produced in mouse
clone SB-SP1, ascites fluid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SB-SP1, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable using erythrocyte smears
microarray: suitable
western blot: 1:500 using extract of human erythrocyte ghosts or purified human erythrocyte spectrin
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPTA1(6708) , SPTB(6710)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?