S2667
Sequa-brene
gelatinous solid
Sinônimo(s):
Hexadimethrine bromide, Polybrene
About This Item
Produtos recomendados
forma
gelatinous solid
Nível de qualidade
embalagem
vial of 75 mg Sequa-brene (5 mg NaCl added)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H24N2.C3H6Br2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4;4-2-1-3-5/h5-10H2,1-4H3;1-3H2
chave InChI
KZKAYEGOIJEWQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reconstituição
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3