Documentos Principais
S170
Sigma-Aldrich
5-HT7 Serotonin Receptor from rat
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
rat ... Htr7(65032)
Embalagem
Actual concentrations and specific binding capacity are provided with each lot.
Nota de preparo
Membranes are suspended in a mixture containing 10 mM Tris-HCl at pH 7.2, 2 mM EDTA.
Nota de análise
Recommended assay conditions are supplied on the product data sheet. This is a bioassayed product.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)