S1300
Monoclonal Anti-L-Selectin (CD62L) antibody produced in mouse
2 mg/mL, clone FMC46, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-CD62L, Anti-L-Selectin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FMC46, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 74-95 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SELL(6402)
Especificidade
5th Workshop: Code No. S061
Imunogênio
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves