S0577
Streptokinase C from Streptococcus sp.
lyophilized solid, ≥3,500 unit/mg solid
Sinônimo(s):
Streptokinase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Streptococcus sp.)
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
40—60% protein (biuret)
forma
lyophilized solid
atividade específica
≥3,500 unit/mg solid
cor
off-white to light yellow
aplicação(ões)
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Streptococcus pyogenes ... SKC(134997)
Descrição geral
Streptokinase is an extracellular enzyme, a single-chain polypeptide produced by several strains of β-hemolytic Streptococci. It is composed of multiple structural domains like α-, β-, and γ-domains that are involved in various functions.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3