Documentos Principais
RAB0370
Sigma-Aldrich
Human MMP-8 ELISA Kit
for serum, plasma, conditioned medium, urine
Sinônimo(s):
MMP-8, Matrix metalloproteinase-8
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
sample type conditioned medium
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 8.23-6000 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MMP8(4317)
Descrição geral
The Human MMP-8 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human MMP-8 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Imunogênio
Recombinant Human MMP8
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Maria Bertolotto et al.
British journal of pharmacology, 171(14), 3376-3393 (2014-03-07)
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have been shown to induce PG-independent anti-inflammatory actions. Here, we investigated the role of three different NSAIDs (naproxen, ibuprofen and oxaprozin) on neutrophil responses to CXCL8 and C5a. Human neutrophils were isolated from healthy volunteers by