RAB0472
Human TIMP-2 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Sinônimo(s):
Metalloproteinase inhibitor 2 , TIMP-2, Tissue inhibitor of metalloproteinases 2
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 1.6-1200 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TIMP2(7077)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Human TIMP-2 ELISA Kit has been used to measure tissue inhibitor of metalloproteinase-2 (TIMP-2) level in blood samples from Atherosclerotic renal artery stenosis (ARAS) patients.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?