Documentos Principais
444229
Sigma-Aldrich
MMP-8, Human Neutrophil
Sinônimo(s):
Matrix Metalloproteinase 8, Human Neutrophil Collagenase, Collagenase-2
About This Item
Número da licença da enzima:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
atividade específica
≥40 mU/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
atividade externa
other MMP, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Native pro-MMP-8 from stimulated human neutrophils. MMP-8 is an N-linked, complex glycoprotein that preferentially hydrolyzes Type I collagen versus Types II and III. Activated MMP-8 is inhibited by TIMP-1. Requires activation just prior to use. MW 58800/44000.
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Deschamps, A. M., et al. 2005. Circulation111, 1166.
Mallya, S.K., et al. 1990. Biochemistry 29, 10628.
Marcy, A.I., et al. 1991. Biochemistry30, 6476.
Stricklin, et al. 1983. Biochemistry22, 61.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1