Documentos Principais
RAB0012
Sigma-Aldrich
Phospho-Akt (pSer473) / pan-Akt ELISA Kit
for detection of human, mouse or rat phospho-akt (pSer473) and pan-akt in cell and tissue lysates
Sinônimo(s):
Akt ELISA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human, mouse, rat
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type: human cell lysate
sample type tissue lysate
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... AKT1(207)
Descrição geral
The Phospho-Akt (pSer473) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Imunogênio
Akt (pSer473) synthetic phosphopeptide, Recombinant Human EGFR
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fatima Maqoud et al.
International journal of molecular sciences, 19(8) (2018-08-22)
The effects of Ca2+-activated K⁺ (BK) channel modulation by Paxilline (PAX) (10-7⁻10-4 M), Iberiotoxin (IbTX) (0.1⁻1 × 10-6 M) and Resveratrol (RESV) (1⁻2 × 10-4 M) on cell cycle and proliferation, AKT1pSer473 phosphorylation, cell diameter, and BK currents were investigated