Documentos Principais
RAB0345
Sigma-Aldrich
Phospho-p38 α (pThr180 / pTyr182) and pan-p38 ELISA Kit
for detection of phospho-p38 alpha (pThr180 / pTyr182) and pan-p38 in human or mouse cell and tissue lysates
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MAPK14(1432)
Descrição geral
The Phospho-p38 α MAPK (pThr180 / pTyr182) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Imunogênio
p38 MAPK (pThr180) synthetic phosphopeptide, Recombinant Human p38 MAPK
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)