R3905
Ro 27-3225 trifluoroacetate salt
≥98% (reversed phase HPLC)
Sinônimo(s):
Butir-His-D-Phe-Arg-Trp-Sar-NH2 trifluoroacetate salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (reversed phase HPLC)
forma
lyophilized solid
cor
white
solubilidade
H2O: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)C(=O)N(C)CC(N)=O
InChI
1S/C39H52N12O6/c1-3-10-34(53)47-31(19-26-21-43-23-46-26)37(56)49-30(17-24-11-5-4-6-12-24)36(55)48-29(15-9-16-44-39(41)42)35(54)50-32(38(57)51(2)22-33(40)52)18-25-20-45-28-14-8-7-13-27(25)28/h4-8,11-14,20-21,23,29-32,45H,3,9-10,15-19,22H2,1-2H3,(H2,40,52)(H,43,46)(H,47,53)(H,48,55)(H,49,56)(H,50,54)(H4,41,42,44)/t29-,30-,31-,32-/m0/s1
chave InChI
NINOPZAAGJJNAR-YDPTYEFTSA-N
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3