Key Documents
R1401
Sigma-Aldrich
Reversin 205
≥98% (HPLC), film
Sinônimo(s):
[Boc-Glu(Obzl)]2-Lys-Ome
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H58N4O12
Número CAS:
Peso molecular:
798.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161501
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
film
condição de armazenamento
desiccated
cor
colorless
pf
101-102 °C
solubilidade
DMSO or ethanol: soluble (Insoluble in water)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)[C@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(=O)OCc2ccccc2)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C41H58N4O12/c1-40(2,3)56-38(51)44-30(21-23-33(46)54-26-28-16-10-8-11-17-28)35(48)42-25-15-14-20-32(37(50)53-7)43-36(49)31(45-39(52)57-41(4,5)6)22-24-34(47)55-27-29-18-12-9-13-19-29/h8-13,16-19,30-32H,14-15,20-27H2,1-7H3,(H,42,48)(H,43,49)(H,44,51)(H,45,52)/t30-,31-,32-/m0/s1
chave InChI
BRVAQYBFHAIYLQ-CPCREDONSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... GRIN2B(14812)
rat ... GRIN2B(24410)
Descrição geral
Reversin 205 is a hydrophobic peptide.
Aplicação
Reversin 205 has been used to determine the activity of P-glycoprotein in human retinal pigment epithelium.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Peptide chemosensitizer, inhibitor of P-glycoprotein.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Interaction of the P-glycoprotein multidrug transporter (MDR1) with high affinity peptide chemosensitizers in isolated membranes, reconstituted systems, and intact cells.
Sharom FJ
Biochemical Pharmacology, 58(4), 571-586 (1999)
P-glycoprotein expression in human retinal pigment epithelium
Brian G
Molecular Vision, 8 (2002)
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.