Documentos Principais
R1276
Sigma-Aldrich
Reversin 121
≥97% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Boc-Asp(Obzl)-Lys(Z)-OtBu
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H47N3O9
Número CAS:
Peso molecular:
641.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161501
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
pf
200 °C
solubilidade
DMSO or ethanol: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C34H47N3O9/c1-33(2,3)45-30(40)26(19-13-14-20-35-31(41)44-23-25-17-11-8-12-18-25)36-29(39)27(37-32(42)46-34(4,5)6)21-28(38)43-22-24-15-9-7-10-16-24/h7-12,15-18,26-27H,13-14,19-23H2,1-6H3,(H,35,41)(H,36,39)(H,37,42)/t26-,27-/m0/s1
chave InChI
SVNKEDMVAQBLLN-SVBPBHIXSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIN2A(2903)
mouse ... GRIN2A(14811)
rat ... GRIN2A(24409)
Descrição geral
Reversin 121 is an analog of reversin and a dipeptide derivative.
Aplicação
Reversin 121 has been used to determine the activity of P-glycoprotein in human retinal pigment epithelium.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Peptide chemosensitizer, inhibitor of P-glycoprotein.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
P-glycoprotein expression in human retinal pigment epithelium
Brain GK, et al.
Molecular Vision (2002)
Michelle Prudhomme
Advances in Anticancer Agents in Medicinal Chemistry, 1 (2013)
Artigos
Drug Transport
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.