Documentos Principais
A4723
Sigma-Aldrich
Amyloid β-Protein Fragment 17-28
≥90% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
1324
composição
Peptide content, ≥70%
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys
Aplicação
Aβ fragment used to study aggregation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H Inouye et al.
Biophysical journal, 64(2), 502-519 (1993-02-01)
To elucidate the relation between amyloid fibril formation in Alzheimer disease and the primary structure of the beta/A4 protein, which is the major component of the amyloid, we have been investigating the ability of peptides sharing sequences with beta/A4 to