R128
Monoclonal Anti-Ryanodine Receptor antibody produced in mouse
clone C3-33, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-CCO, Anti-KDS, Anti-MHS, Anti-MHS1, Anti-PPP1R137, Anti-RYDR, Anti-RYR, Anti-RYR-1, Anti-SKRR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C3-33, monoclonal
peso molecular
antigen ~565 kDa (non-mammalian vertebrates, a doublet at 565 kDa represents the α and β isoforms)
reatividade de espécies
canine, rabbit, rat, chicken, amphibian, guinea pig, mouse, fish, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1 μg/mL using 4% paraformaldehyde-fixed, frozen mouse brain tissue
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1 μg/mL
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Ryr1(114207) , Ryr2(84025)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade