R129
Monoclonal Anti-Ryanodine Receptor antibody produced in mouse
clone 34C, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-CCO, Anti-KDS, Anti-MHS, Anti-MHS1, Anti-PPP1R137, Anti-RYDR, Anti-RYR, Anti-RYR-1, Anti-SKRR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
34C, monoclonal
peso molecular
antigen 565 kDa (non-mammalian vertebrates, doublet at 565 kDa representing the α and β isoforms)
reatividade de espécies
human, rat, rabbit, canine, mink, bovine, frog, fish, primate, chicken, mouse, sheep
técnica(s)
direct immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:5,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RYR1(6261) , RYR2(6262)
mouse ... Ryr1(20190) , Ryr2(20191)
rat ... Ryr1(114207) , Ryr2(84025)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?