NR07
Anti-Ryanodine Receptor Mouse mAb (C3-33)
liquid, clone C3-33, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C3-33, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
fish, canine, rat, avian, amphibian, rabbit
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Ryr2(689560)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (1 g/ml, see application references)
Immunoblotting (1 g/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Rat brain hippocampus
Outras notas
McPherson, P.S. and Campbell, K.P. 1993. J. Biol. Chem.268, 13765.
Meszaros, L.G., et al. 1993. Nature364, 76.
Lai, F.A., et al. 1992. Biochem. J.288, 553.
Lai, F.A., et al. 1989. Nature331, 315.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1