MABN1844
Anti-Aldolase C Antibody, C-Term, clone 1A1
clone 1A1, from mouse
Sinônimo(s):
Fructose-bisphosphate aldolase C, Brain-type aldolase, Aldolase C, C-Term
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALDOC(230)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: A representative lot selectively stained Aldolase C-positive astrocytes in mixed neuron/glial cultures.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Aldolase C in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2