AB5156
Anti-Calcium Channel Antibody, Voltage Gated α 1C
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
L-type
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, rabbit, mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CACNA1C(775)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: 1:200 on rat brain sections.
Western blot: 1:200 using ECL on rat brain and heart material. LMW form shows a 190kDa band while the HMW form shows a 210kDa band.
Immunoprecipitation
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions and protocols must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Signaling Neuroscience
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 40 μg of control antigen (lyophilized powder). The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of sterile deionized water. For negative control, preincubate 1 μg of peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3