SYNF308100
Synthware™ single-neck round-bottom flask
100 mL, joint: ST/NS 29/42
Sinônimo(s):
Synthware F308100, glass round flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/42
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F308100
capacidade
100 mL
100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)