CLS4320C100
Pyrex® round-bottom heavy wall boiling flask, short neck with joint
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Corning® 4320C
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
Produtos recomendados
Materiais
round bottom flask
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
case of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 4320C-100
capacidade
100 mL
tamanho do gargalo
(1)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Pyrex heavy duty boiling flask provides increased mechanical strength. The flask features walls that are 25-30% thicker than the standard version.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)