SYNF791100
Synthware™ modified evaporation flask
capacity 100 mL, neck joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware F791100, rotary evaporator flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
glass flask
round bottom flask
Junta
joint: ST/NS neck14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F791100
capacidade
100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Low profile design sits upright on bench and also provides for easy product access with a spatula. The unique flask shape is excellent for the controlled evaporation of foaming solvents such as toluene or xylene on a rotary evaporator
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)