Key Documents
Z402966
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 100 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
glass
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Büchi 08751
capacidade
100 mL
volume
100 mL
Descrição geral
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG