ABS2200
Anti-FtsZ (GTPase)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Cell division protein FtsZ, Cell Division FtsZ GTPase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
Bacillus subtilis, bacteria
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168 ... Ftsz(935971)
Escherichia coli K12 ... Ftsz(944786)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected FtsZ (GTPase) in Immunofluorescence applications (Daniel, R.A., et. al. (2000). Mol Microbiol. 35(2):299-311).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected GFP-FtsZ and FtsZ in wild type Bacillus subtilis 168ca.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade