V2260
Monoclonal Anti-V5-Peroxidase antibody produced in mouse
clone V5-10, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-V5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
V5-10, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
embalagem
vial of 0.5 mL
concentração
5-11 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:4,000-1:8,000
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?